Merck
609471
Sigma-Aldrich
アンモニウム-15N クロリド
92-97.9 atom % 15N
別名:
15N標識塩化アンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
15NH4Cl
CAS番号:
分子量:
54.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
92-97.9 atom % 15N
品質水準
形状
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
340 °C (subl.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
InChI Key
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
609471-10G:
609471-BULK:
609471-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1