Merck
608815
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine-15N2 dihydrochloride
98 atom % 15N, 99% (CP)
別名:
1,2-Ethanedi(amine-15N) dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥84,600
¥84,600
出荷予定日2025年4月01日
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥84,600
About This Item
化学式:
H215NCH2CH215NH2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
135.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥84,600
出荷予定日2025年4月01日
詳細情報をリクエスト
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+2
SMILES記法
Cl.Cl.[15NH2]CC[15NH2]
InChI
1S/C2H8N2.2ClH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H/i3+1,4+1;;
InChI Key
OHHBFEVZJLBKEH-MWLKZMJOSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
608815-BULK:
608815-VAR:
608815-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)