Merck
608548
Sigma-Aldrich
Deuterium oxide-18O
50 atom % 18O, 98 atom % D
別名:
Doubly Labeled Water, Heavy water-d2,18O, Unnormalized water-18O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
D218O
CAS番号:
分子量:
22.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
50 atom % 18O
98 atom % D
分子量
20.99 by atom % calculation (50 atom % 18O; 98 atom % D)
bp
101.4 °C (lit.)
mp
3.8 °C (lit.)
密度
1.189 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H][18O][2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2/hD2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-LAPWFLRPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
608548-VAR:
608548-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)