Merck
607541
Sigma-Aldrich
2-Ketobutyric acid-13C4,3,3-d2 sodium salt hydrate
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
別名:
Sodium α-ketobutyrate-13C4,3,3-d2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CD213CO13CO2Na · xH2O
分子量:
130.05 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品607541は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
210 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
O.[Na+].[2H][13C]([2H])([13CH3])[13C](=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na.H2O/c1-2-3(5)4(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1/i1+1,2+1D2,3+1,4+1;;
InChI Key
PVLJVKQSCAHPPR-WVMSAXHDSA-M
関連するカテゴリー
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
607541-500MG:
607541-BULK:
607541-VAR:
607541-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Soumya P Behera et al.
Nature communications, 11(1), 5547-5547 (2020-11-05)
Methyl-NMR enables atomic-resolution studies of structure and dynamics of large proteins in solution. However, resonance assignment remains challenging. The problem is to combine existing structural informational with sparse distance restraints and search for the most compatible assignment among the permutations.
資料
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.