Merck
604666
Sigma-Aldrich
DL-Serine-3-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO13CH2CH(NH2)CO2H
分子量:
106.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
mp
240 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
NC([13CH2]O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/i1+1
InChI Key
MTCFGRXMJLQNBG-OUBTZVSYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
604666-BULK:
604666-VAR:
604666-100MG:
試験成績書(COA)