Merck
604402
Sigma-Aldrich
Phenylacetylene-1,2-13C2
99 atom % 13C
別名:
Ethynyl-13C2-benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H513C≡13CH
分子量:
104.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352003
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
bp
142-144 °C (lit.)
密度
0.948 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[13CH]#[13C]c1ccccc1
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H/i1+1,2+1
InChI Key
UEXCJVNBTNXOEH-ZDOIIHCHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
604402-BULK:
604402-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)