Merck
604070
Sigma-Aldrich
5-Aminolevulinic acid-1-13C hydrochloride
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCH2COCH2CH213CO2H · HCl
CAS番号:
分子量:
168.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥97% (CP)
フォーム
solid
mp
156 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
Cl.NCC(=O)CC[13C](O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H/i5+1;
InChI Key
ZLHFONARZHCSET-LJJZSEGWSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
604070-VAR:
604070-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)