Merck
603953
Sigma-Aldrich
Glycolic acid-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
別名:
Hydroxyacetic acid-1-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH213CO2H
CAS番号:
分子量:
77.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+1
SMILES記法
OC[13C](O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)/i2+1
InChI Key
AEMRFAOFKBGASW-VQEHIDDOSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
603953-BULK:
603953-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)