Merck
603600
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol-13C4
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO13CH2(13CH2)213CH2OH
CAS番号:
分子量:
94.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
bp
230 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
密度
1.061 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
O[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI Key
WERYXYBDKMZEQL-JCDJMFQYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
273.2 °F
引火点(℃)
134 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
603600-100MG:
603600-VAR:
603600-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)