Merck
603554
Sigma-Aldrich
1,3-Propanediol-1,3-13C2
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO13CH2CH213CH2OH
CAS番号:
分子量:
78.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
bp
214 °C (lit.)
mp
-27 °C (lit.)
密度
1.080 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
O[13CH2]C[13CH2]O
InChI
1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2/i2+1,3+1
InChI Key
YPFDHNVEDLHUCE-SUEIGJEOSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
603554-VAR:
603554-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)