Merck
603511
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)acetylene-13C2
99 atom % 13C, 95% (CP)
別名:
Ethynyl-13C2-trimethylsilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3Si13C≡13CH
CAS番号:
分子量:
100.20
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
95% (CP)
bp
53 °C
質量シフト
M+2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)[13C]#[13CH]
InChI
1S/C5H10Si/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3/i1+1,5+1
InChI Key
CWMFRHBXRUITQE-AEGZSVGQSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-29.2 °F
引火点(℃)
-34 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
603511-100MG:
603511-BULK:
603511-VAR:
603511-1G:
試験成績書(COA)