Merck
60323
Sigma-Aldrich
Potassium hexahydroxostannate
≥95.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2Sn(OH)6
CAS番号:
分子量:
298.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95.0%
SMILES記法
O.O.O.[K+].[K+].[O-][Sn]([O-])=O
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
60323-100G:
60323-BULK:
60323-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)