Merck
60034
Sigma-Aldrich
4-アミノフェノール
≥99% (HPLC)
別名:
4-ヒドロキシアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4OH
CAS番号:
分子量:
109.13
Beilstein:
385836
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
mp
185-189 °C (lit.)
186-188 °C
溶解性
water: slightly soluble
SMILES記法
Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
InChI Key
PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-アミノフェノールは有機ビルディングブロックの 1 種です。単層カーボンナノチューブ(SWNT)のナフィオン被覆グラッシーカーボン電極を用いた、水中試料のボルタンメトリーによる測定が報告されています。パラセタモール医薬品製剤中の主な混入物として存在します。パラセタモールの多成分処方調剤中の 4-アミノフェノールの定量のための、アンペロメトリー検出を用いた HPLC 法が報告されています。
アプリケーション
4-アミノフェノールは、一連のポリアミドやポリ(アミド‐イミド)の調製に必要なモノマーである、2,2-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゾニトリル[4-APBN] の合成に用いられることがあります。ペーパースプレーイオン化マススペクトロメトリーによるアルデヒドの測定に誘導体化試薬として用いられることがあります。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
60034-50KG-R:
60034-1.5KG-R:
60034-250G-R:
60034-BULK-R:
60034-6X250G-R:
60034-6X1KG-R:
60034-VAR-R:
60034-1KG-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pravin B Patil et al.
Ultrasonics sonochemistry, 70, 105306-105306 (2020-08-17)
The present study reports significant improvements in the removal of ammoniacal nitrogen from wastewater which is an important problem for many industries such as dyes and pigment, distilleries and fisheries. Pilot plant studies (capacity, 1 m3/h) on synthetic wastewater using 4-amino
Synthesis and characterization of polyamides and poly (amide-imide) s derived from 2, 2-bis (4-aminophenoxy) benzonitrile.
Saxena A, et al.
European Polymer Journal, 39(2), 401-405 (2003)
E Wyszecka-Kaszuba et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 32(4-5), 1081-1086 (2003-08-06)
A method for the determination of 4-aminophenol, the main impurity of paracetamol, by high-performance liquid chromatographic (HPLC) method with amperometric detection has been developed. The analysis was performed in an isocratic mode on a reversed phase Luna column 5 microm
Wensheng Huang et al.
Talanta, 61(3), 411-416 (2008-10-31)
A single-wall carbon nanotubes (SWNT)-Nafion film coated glassy carbon electrode (GCE) was described for the determination of 4-aminophenol. In pH 3.0 sodium citrate-HCl buffer, the oxidation peak current of 4-aminophenol increases greatly at the SWNT-Nafion film coated GCE in contrast
Y Xu et al.
Clinical chemistry, 36(11), 1941-1944 (1990-11-01)
A sandwich-type heterogeneous enzyme immunoassay with flow-injection analysis for alpha-fetoprotein (AFP) in human serum has been developed. 4-Aminophenol, the product of enzymatic reaction, is detected amperometrically. The interassay CV for this electrochemical enzyme immunoassay was less than 8.2%, with a