Merck
598054
Sigma-Aldrich
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]anisole
98%
別名:
2-メトキシ-1-(トリメチルシリルエチニル)ベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3COC6H4C≡CSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
204.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.5420 (lit.)
bp
247-249 °C (lit.)
密度
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccccc1C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H16OSi/c1-13-12-8-6-5-7-11(12)9-10-14(2,3)4/h5-8H,1-4H3
InChI Key
HNAJPTRCGNBCPB-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
598054-BULK:
598054-VAR:
598054-1G:
598054-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)