Merck
596825
Sigma-Aldrich
5-アミノ-1,2,3,4-テトラヒドロイソキノリン
98%
別名:
1,2,3,4-テトラヒドロ-5-アミノイソキノリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12N2
CAS番号:
分子量:
148.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
150-155 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1cccc2CNCCc12
InChI
1S/C9H12N2/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-3,11H,4-6,10H2
InChI Key
ZSHCQIHYOFRGNI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
596825-25G:
596825-1G:
596825-BULK:
596825-5G:
596825-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)