Merck
596663
Sigma-Aldrich
2-(4-ブロモフェニル)チオフェン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7BrS
CAS番号:
分子量:
239.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
95-99 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1ccc(cc1)-c2cccs2
InChI
1S/C10H7BrS/c11-9-5-3-8(4-6-9)10-2-1-7-12-10/h1-7H
InChI Key
XKOJJKOSNQXQGP-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
596663-BULK:
596663-1G:
596663-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)