Merck
596442
Sigma-Aldrich
Valeric acid-1-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
別名:
Pentanoic acid-1-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)313CO2H
CAS番号:
分子量:
103.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
bp
185 °C (lit.)
密度
0.948 g/mL at 25 °C (est.)(lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i5+1
InChI Key
NQPDZGIKBAWPEJ-HOSYLAQJSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
192.0 °F - closed cup
引火点(℃)
88.9 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
596442-VAR:
596442-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)