Merck
596221
Sigma-Aldrich
2-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(C6H5)CO2H
CAS番号:
分子量:
216.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
223-227 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9FO2/c14-12-8-10(13(15)16)6-7-11(12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,15,16)
InChI Key
PFKITESTTSWHMP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
596221-1G:
596221-BULK:
596221-VAR:
試験成績書(COA)