Merck
596175
Sigma-Aldrich
6-クロロピリジン-3-カルボキシアルデヒド
96%
別名:
6-クロロニコチンアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4ClNO
CAS番号:
分子量:
141.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
solid
mp
77-81 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H4ClNO/c7-6-2-1-5(4-9)3-8-6/h1-4H
InChI Key
AFWWKZCPPRPDQK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
596175-5G:
596175-BULK:
596175-1G:
596175-VAR:
試験成績書(COA)