Merck
595500
Sigma-Aldrich
4-メトキシ-3-メチルフェニルボロン酸
別名:
3-メチル-4-メトキシフェニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H3(CH3)B(OH)2
CAS番号:
分子量:
165.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
mp
205-210 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(cc1C)B(O)O
InChI
1S/C8H11BO3/c1-6-5-7(9(10)11)3-4-8(6)12-2/h3-5,10-11H,1-2H3
InChI Key
PXVDQGVAZBTFIB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • 17β-水酸化ステロイドデヒドロゲナーゼ・タイプ2阻害剤としてのヒドロキシフェニルナフトールの調製
  • 位置選択的鈴木カップリングを介した、生理活性をもつコンブレタスタチンアナログの合成
  • 銅が介するシアノ化による、芳香族ニトリルの調製
  • ロジウム触媒によるメソ-シクロペンテンジカルボナートのアリルアリール化
  • ロジウム触媒を用いた、炭酸ブテンジイルのルイス酸アシスト不斉アリル置換
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
595500-1G:
595500-VAR:
595500-10G:
595500-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)