Merck
595322
Sigma-Aldrich
Hexaphenylditin(IV)
97%
別名:
Hexaphenyldistannane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C6H5)3Sn]2
CAS番号:
分子量:
700.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
core: tin
mp
233-237 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccc(cc1)[Sn](c2ccccc2)(c3ccccc3)[Sn](c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/6C6H5.2Sn/c6*1-2-4-6-5-3-1;;/h6*1-5H;;
InChI Key
UAPQJVJCJITJET-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
595322-25G:
595322-VAR:
595322-BULK:
595322-5G:4548173310091
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)