Merck
594776
Sigma-Aldrich
2,5-ジメトキシベンゾニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3CN
CAS番号:
分子量:
163.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
81-85 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
COc1ccc(OC)c(c1)C#N
InChI
1S/C9H9NO2/c1-11-8-3-4-9(12-2)7(5-8)6-10/h3-5H,1-2H3
InChI Key
HWAMEJIMXIXLIH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
594776-5G:4548173172675
594776-VAR:
594776-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)