Merck
594199
Sigma-Aldrich
ポリ[(p-フェニレンビニレン)-alt-(2-メトキシ-5-(2-エチルヘキシルオキシ)-p-フェニレンビニレン)]
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥117,000
¥117,000
出荷予定日2025年3月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥117,000
About This Item
化学式:
(C25H32O2)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥117,000
出荷予定日2025年3月28日
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
溶解性
chloroform: soluble
organic solvents: soluble
蛍光検出
λex 451 nm; λem 517 nm in chloroform
詳細
ポリ[(p-フェニレンビニレン)-alt-(2-メトキシ-5-(2-エチルヘキシルオキシ)-p-フェニレンビニレン)](p-PMEH-PPV)は、オプトエレクトロニクス機器開発において活性物質として使用できる導電性ポリマーです。電子発光ポリマー材料として使用できる共役非共役マルチブロック共重合体を形成します。迅速な応答性と所定のディスプレイにより、低電圧で動作する可能性があります。[1][2]
アプリケーション
p-PMEH-PPVは、有機発光ダイオード(OLED)、薄膜トランジスター(TFT)、光起電力電池、および化学センサーなどの半導体デバイスを製造するための青色ELポリマーとして使用できます。[3][4]
特徴および利点
発光半共役交互コポリマ-。
ポリマーの主鎖にパラ結合を持つ無置換フェニレン単位を導入することにより、MEH-PPVの発光に比べてブルーシフトし、ポリマーの有効な共役長が短くなりました。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
594199-VAR:
594199-BULK:
594199-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and photo-induced charge separation of confined conjugation length phenylene vinylene-based polymers
Tan TAT, et al.
Polym. Chem., 4(20), 5305-5309 (2013)
High-efficiency poly (p-phenylenevinylene)-based copolymers containing an oxadiazole pendant group for light-emitting diodes
Jin S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(8), 2474-2480 (2004)
Blue electroluminescent polymers: control of conjugation length by kink linkages and substituents in the poly (p-phenylenevinylene)-related copolymers
Ahn T, et al.
Macromolecules, 32(10), 3279-3285 (1999)
A molecular photosensor based on photoswitching of charge carrier mobility
Macromolecular Symposia, 247(1), 318-325 (2007)
資料
代表的な発光ポリマーの特性について解説しました。高分子有機ELは、フラットパネルディスプレイや照明への応用を視野に現在開発が進められており、発光ポリマーの特性理解と効率向上が急がれています。
LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.