Merck
593850
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2,4,6-trimethylphenylboronic acid
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12BBrO2
分子量:
242.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
mp
159-164 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(C)c(B(O)O)c(C)c1Br
InChI
1S/C9H12BBrO2/c1-5-4-6(2)9(11)7(3)8(5)10(12)13/h4,12-13H,1-3H3
InChI Key
JFQLVBOLIWMAIN-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
593850-VAR:
593850-1G:
593850-BULK:
593850-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)