Merck
469106
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr-OMe
97%
別名:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tyrosine methyl ester, Boc-L-tyrosine methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(HO)C6H4CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2HCH3
CAS番号:
分子量:
295.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]22/D +51°, c = 1 in chloroform
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
100-104 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
COC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(13(18)20-4)9-10-5-7-11(17)8-6-10/h5-8,12,17H,9H2,1-4H3,(H,16,19)/t12-/m0/s1
InChI Key
NQIFXJSLCUJHBB-LBPRGKRZSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
469106-5G:
469106-BULK:
469106-25G:
469106-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jie Zeng et al.
Macromolecular bioscience, 16(3), 363-370 (2015-11-28)
The storage method for living cells is one of the major challenges in cell-based applications. Here, a novel supramolecular gel cryopreservation system (BDTC gel system) is introduced, which can observably increase the neural cell viability during cryopreservation process because this