Merck
593664
Sigma-Aldrich
6-フルオロ-2-ピリジンカルボン酸
97%
別名:
6-フルオロピコリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4FNO2
CAS番号:
分子量:
141.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
139-143 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1cccc(F)n1
InChI
1S/C6H4FNO2/c7-5-3-1-2-4(8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI Key
DIEMCUFYSOEIDU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
593664-BULK:
593664-250MG:
593664-VAR:
試験成績書(COA)