Merck
593494
Sigma-Aldrich
Tetrakis(pyrrolidino)diborane
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H32B2N4
CAS番号:
分子量:
302.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
mp
78-82 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCN(C1)B(B(N2CCCC2)N3CCCC3)N4CCCC4
InChI
1S/C16H32B2N4/c1-2-10-19(9-1)17(20-11-3-4-12-20)18(21-13-5-6-14-21)22-15-7-8-16-22/h1-16H2
InChI Key
SSJAPCOUEXPQNP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
593494-5G:
593494-1G:
593494-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)