Merck
593117
Sigma-Aldrich
11-クロロ-1-ウンデセン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥43,300
¥43,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥43,300
About This Item
化学式:
Cl(CH2)9CH=CH2
CAS番号:
分子量:
188.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥43,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4510 (lit.)
bp
108-109 °C/6 mmHg (lit.)
密度
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
allyl
chloro
SMILES記法
ClCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H21Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2H,1,3-11H2
InChI Key
PSEVKFKRYVAODC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
593117-5ML:
593117-VAR:
593117-25ML:
593117-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3