Merck
592838
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-4-[(trimethylsilyl)ethynyl]aniline
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiC≡CC6H4N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
217.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
mp
86-90 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)c1ccc(cc1)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C13H19NSi/c1-14(2)13-8-6-12(7-9-13)10-11-15(3,4)5/h6-9H,1-5H3
InChI Key
CTEFXFPTVUQSHR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
592838-5G:
592838-VAR:
592838-BULK:
592838-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)