Merck
592765
Sigma-Aldrich
N-Boc-チオ尿素
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3CC(CH3)2OC(O)NHC(S)NH2
CAS番号:
分子量:
176.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
142 °C (dec.) (lit.)
官能基
amine
thiourea
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NC(N)=S
InChI
1S/C6H12N2O2S/c1-6(2,3)10-5(9)8-4(7)11/h1-3H3,(H3,7,8,9,11)
InChI Key
JKXQTODLIZBUDE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
592765-BULK:
592765-1G:
592765-5G:
592765-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)