Merck
59262
Sigma-Aldrich
2-メトキシプロペン
produced by BASF, ≥98.0% (GC)
別名:
イソプロペニルメチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=C(CH3)OCH3
CAS番号:
分子量:
72.11
Beilstein:
1734635
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
グレード
produced by BASF
蒸気圧
27.96 psi ( 55 °C)
8.28 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥98.0% (GC)
自己発火温度
374 °F
含みます
potassium carbonate as stabilizer
不純物
≤0.2% water
屈折率
n20/D 1.382 (lit.)
bp
34-36 °C (lit.)
密度
0.766 g/mL at 20 °C
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(C)=C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)5-3/h1H2,2-3H3
InChI Key
YOWQWFMSQCOSBA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
炭水化物の速度論的アセトニド化の試薬。
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-20.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-29 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
Jan Code
59262-250ML-F:
59262-VAR-F:
59262-BULK-F:
59262-50L-F:
59262-1L-F:
59262-25L-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
E. Fanton et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 4057-4057 (1981)
Junya Ito et al.
Journal of chromatography. A, 1386, 53-61 (2015-02-18)
Increasing evidence suggests that phospholipid peroxidation plays important roles in the pathogenesis of various diseases, such as atherosclerosis. With regard to the biochemical processes that initiate phospholipid peroxidation in vivo, enzymatic conversion of phosphatidylcholine to phosphatidylcholine hydroperoxide (PCOOH) by lipoxygenase