Merck
591653
Sigma-Aldrich
(3S)-(+)-3-(メチル-1H-インドール-3-イル)-3-フェニルプロピオン酸メチル
98%
別名:
Methyl (3S)-(+)-3-(methyl-1H-indol-3-yl)-3-phenylpropanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H19NO2
CAS番号:
分子量:
293.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
光学活性
[α]20/D +36°, c = 1% in chloroform
光学純度
ee: 99% (HPLC)
mp
89-93 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)C[C@@H](c1ccccc1)c2cn(C)c3ccccc23
InChI
1S/C19H19NO2/c1-20-13-17(15-10-6-7-11-18(15)20)16(12-19(21)22-2)14-8-4-3-5-9-14/h3-11,13,16H,12H2,1-2H3/t16-/m0/s1
InChI Key
NFIUVSIKIXOXQK-INIZCTEOSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
591653-1G:
591653-VAR:
591653-BULK:
試験成績書(COA)