Merck
590444
Sigma-Aldrich
Methyl (4-chlorobenzoyl)acetate
別名:
(p-クロロベンゾイル)酢酸 メチル エステル, メチル 3-(4-クロロフェニル)-3-オキソプロピオナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9ClO3
CAS番号:
分子量:
212.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
mp
42-46 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)CC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H9ClO3/c1-14-10(13)6-9(12)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
OIPOJEDRCKVDJK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応に関わる反応物質です。
  • アミノピリジンとの酸化的カップリング
  • 非保護β-エナミンエステルのエナンチオ選択的水素化
  • 分子内環化
  • ベンジリックC-H結合の酸化的アルキル化
  • フェノール類の逐次酸化的カップリングおよび環化反応
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
590444-1G:
590444-BULK:
590444-VAR:
590444-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)