Merck
589993
Sigma-Aldrich
ビピリジン, ポリマー担持
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
クロスリンク
1 % cross-linked with divinylbenzene
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
標識化の程度
1.0-2.0 mmol/g loading
粒径
100-200 mesh
アプリケーション
溶液から金属を除去するのに用いられています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1B
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
589993-100G:
589993-VAR:
589993-25G:
589993-5G:
589993-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)