Merck
589535
Sigma-Aldrich
1,3-Propanediol-d8
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
DOCD2CD2CD2OD
CAS番号:
分子量:
84.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
bp
214 °C (lit.)
mp
-27 °C (lit.)
密度
1.162 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2/i1D2,2D2,3D2,4D,5D
InChI Key
YPFDHNVEDLHUCE-JVKIUYSHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
199.9 °F - closed cup
引火点(℃)
93.3 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
589535-VAR:
589535-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)