Merck
589284
Sigma-Aldrich
1-[(Trimethylsilyl)methyl]benzotriazole
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15N3Si
CAS番号:
分子量:
205.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
56-60 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)Cn1nnc2ccccc12
InChI
1S/C10H15N3Si/c1-14(2,3)8-13-10-7-5-4-6-9(10)11-12-13/h4-7H,8H2,1-3H3
InChI Key
VRGRHLJMRVGQCS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • アルキル化反応
  • p53-MDM2錯体形成インヒビターの調製
  • カルボン酸の1炭素ホモログ化のための1炭素合成素子として使用
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
589284-5G:
589284-1G:
589284-VAR:
589284-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)