Merck
588245
Sigma-Aldrich
Bis(4-aminophenyl)ether-15N2
98 atom % 15N
別名:
4,4′-オキシジアニリン-15N2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O(C6H415NH2)2
CAS番号:
分子量:
202.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
フォーム
solid
bp
188-192 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[15NH2]c1ccc(Oc2ccc([15NH2])cc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2/i13+1,14+1
InChI Key
HLBLWEWZXPIGSM-SBAVNFSASA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
426.2 °F - closed cup
引火点(℃)
219 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
588245-VAR:
588245-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)