Merck
588164
Sigma-Aldrich
Cyclohexanone-1-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC5H10O
CAS番号:
分子量:
99.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
bp
155 °C (lit.)
mp
-47 °C (lit.)
密度
0.956 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
O=[13C]1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2/i6+1
InChI Key
JHIVVAPYMSGYDF-PTQBSOBMSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
588164-BULK:
588164-VAR:
試験成績書(COA)