Merck
587850
Sigma-Aldrich
DL-Tyrosine-1-13C
99 atom % 13C
別名:
DL-4-Hydroxyphenyl(alanine-1-13C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(OH)-C6H4CH2CH(NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
182.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
NC(Cc1ccc(O)cc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/i9+1
InChI Key
OUYCCCASQSFEME-QBZHADDCSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
587850-BULK:
587850-VAR:
587850-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)