Merck
587842
Sigma-Aldrich
L-チロシン-1,2,3-13C3
99 atom % 13C
別名:
L-4-Hydroxyphenylalanine-1,2,3-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-HO-C6H413CH213CH(NH2)13COOH
CAS番号:
分子量:
184.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D -10.6°, c = 4 in 1 M HCl
mp
300 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
OC1=CC=C([13CH2][13C@H](N)[13C](O)=O)C=C1
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i5+1,8+1,9+1
InChI Key
OUYCCCASQSFEME-RGZNPSMASA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
587842-VAR:
587842-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)