アッセイ
99.998% trace metals basis
形状
powder and chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: zinc
不純物
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
900 °C (lit.)
溶解性
H2O: insoluble(lit.)
密度
4.0 g/mL (lit.)
SMILES記法
[Zn++].[Zn++].[Zn++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/2H3O4P.3Zn/c2*1-5(2,3)4;;;/h2*(H3,1,2,3,4);;;/q;;3*+2/p-6
InChI Key
LRXTYHSAJDENHV-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
587583-5G:4548173218175
587583-BULK:
587583-VAR:
587583-25G:4548173218229
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。