Merck
586919
Sigma-Aldrich
ベンゾフェノン-α-13C-3,3',4,4'-テトラカルボン酸二無水物
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC17H6O7
CAS番号:
分子量:
335.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
mp
224-226 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
O=C1OC(=O)c2cc(ccc12)[13C](=O)c3ccc4C(=O)OC(=O)c4c3
InChI
1S/C17H6O7/c18-13(7-1-3-9-11(5-7)16(21)23-14(9)19)8-2-4-10-12(6-8)17(22)24-15(10)20/h1-6H/i13+1
InChI Key
VQVIHDPBMFABCQ-KCKQSJSWSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
586919-VAR:
586919-BULK:
試験成績書(COA)