Merck
586242
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyl-1,1-dimethylsilylamine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2NSiH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
131.29
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
bp
109-110 °C (lit.)
密度
0.758 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H][Si](C)(C)N(CC)CC
InChI
1S/C6H17NSi/c1-5-7(6-2)8(3)4/h8H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
KYIHWAKEVGKFOA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
28.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-2.22 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
586242-BULK:
586242-VAR:
586242-5G:
586242-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)