Merck
579351
Sigma-Aldrich
ポリ(2-ビニルナフタレン)
average Mn ~20,000
別名:
2-Vinylnaphthalene polymer, Poly(β-vinylnaphthalene), Poly(2-vinylnaphthalene)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(C10H7)]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
分子量
Mw/Mn 1.15
average Mn ~20,000
転移温度
Tg (DSC) 141 °C (onset)
InChI
1S/C12H10/c1-2-10-7-8-11-5-3-4-6-12(11)9-10/h2-9H,1H2
InChI Key
KXYAVSFOJVUIHT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
狭い分子量分布。
調製ノート
アニオン性重合により調製されます。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
579351-1G:
579351-BULK:
579351-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fengyang Wang et al.
Macromolecular rapid communications, 33(10), 933-937 (2012-03-01)
A straightforward strategy for assembling polymeric dimers from amphiphilic nanoparticles is reported. Amphiphilic polymeric nanoparticles with a mixed-shell of PEO/P2VN blocks and a flexible core of PAA blocks are fabricated by a non-covalent crosslinking method. Uniform polymeric dimers are efficiently
W J Litchfield et al.
Clinical chemistry, 30(9), 1489-1493 (1984-09-01)
Recent innovations in particle design have led to the development of highly sensitive and reproducible immunoassay methods for the Du Pont aca discrete clinical analyzer. Key advances include the synthesis and use of particles less than 1 micron in diameter