Merck
579262
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxyphenyl trifluoromethanesulfonate
97%
別名:
3,5-Dimethoxyphenol trifluoromethanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3OSO2CF3
CAS番号:
分子量:
286.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4640 (lit.)
密度
1.415 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc(OC)cc(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C9H9F3O5S/c1-15-6-3-7(16-2)5-8(4-6)17-18(13,14)9(10,11)12/h3-5H,1-2H3
InChI Key
XCOBIQQRDHVTAN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
579262-BULK:
579262-5G:
579262-25G:
579262-VAR:
試験成績書(COA)