Merck
579181
Sigma-Aldrich
5′-Ethoxy-2′-hydroxyacetophenone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3CCH2OC6H3(OH)COCH3
CAS番号:
分子量:
180.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
55-59 °C (lit.)
SMILES記法
CCOc1ccc(O)c(c1)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-3-13-8-4-5-10(12)9(6-8)7(2)11/h4-6,12H,3H2,1-2H3
InChI Key
ONGGIUWOMYNJFI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
579181-5G:
579181-VAR:
579181-1G:
579181-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)