Merck
614513
Sigma-Aldrich
1-Bromopentane-d11
98 atom % D, 99% (CP)
別名:
Amyl bromide-d11
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3(CD2)3CD2Br
分子量:
162.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
bp
130 °C (lit.)
mp
-95 °C (lit.)
密度
1.306 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+11
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C5H11Br/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2
InChI Key
YZWKKMVJZFACSU-GILSBCIXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
614513-1G:
614513-BULK:
614513-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)