solid
標識化の程度
~20 wt. % loading
導電率
~8.5 S/cm
溶解性
H2O: insoluble
organic solvents: insoluble
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H
InChI Key
KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
577065-VAR:
577065-BULK:
577065-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.
自己修復性のある柔軟な電子材料は、コスト削減と電子廃棄物削減の可能性をもたらします。
関連コンテンツ
2000年ノーベル化学賞に輝いて注目を浴び、今や様々な製品に応用される導電性高分子について、その開発経緯、科学教育への展開を視野に入れた解説と、実際の実験教室例を紹介しています。