Merck
576816
Sigma-Aldrich
Palmitoyl-1-13C-L-carnitine hydrochloride
99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC22H45NO4 · HCl
分子量:
437.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
形状
solid
mp
166 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
Cl.CCCCCCCCCCCCCCC[13C](=O)O[C@H](CC([O-])=O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C23H45NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4;/h21H,5-20H2,1-4H3;1H/t21-;/m1./s1/i23+1;
InChI Key
GAMKNLFIHBMGQT-HRLRBSSBSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
576816-VAR:
576816-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)