Merck
576670
Sigma-Aldrich
N-[3-(Dimethylamino)propyl]lauramide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)10CONH(CH2)3N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
284.48
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
34.5-38.5 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC(=O)NCCCN(C)C
InChI
1S/C17H36N2O/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17(20)18-15-13-16-19(2)3/h4-16H2,1-3H3,(H,18,20)
InChI Key
TWMFGCHRALXDAR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
576670-5G:
576670-1G:
576670-BULK:
576670-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)